Print…
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Ethynyl-2-picoline, (2-Methylpyridin-4-yl)acetylene
OR53009-1G OR53009-250MG
APOSOR53009-1GEA 473 EUR
APOSOR53009-1G APOSOR53009-250MG
4-Ethynyl-2-methylpyridine
4-Ethynyl-2-methylpyridine
Fórmula: C₈H₇N
Peso Molecular: 117.148 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13175243
Número CAS: 30413-56-0