Print…
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-3-picoline
OR53007-1G OR53007-250MG
APOSOR53007-1GEA 654 EUR
APOSOR53007-1G APOSOR53007-250MG
2-Ethynyl-3-methylpyridine
2-Ethynyl-3-methylpyridine
Fórmula: C₈H₇N
Peso Molecular: 117.148 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13175242
Número CAS: 30413-59-3