Print…
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Ethynyl-3-picoline, (5-Methylpyridin-3-yl)acetylene
OR53005-1G OR53005-250MG OR53005-100MG
APOSOR53005-1GEA 252 EUR
APOSOR53005-1G APOSOR53005-250MG APOSOR53005-100MG
3-Ethynyl-5-methylpyridine
3-Ethynyl-5-methylpyridine
Fórmula: C₈H₇N
Peso Molecular: 117.148 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13175246
Número CAS: 30413-53-7