Print…
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (5-Chloropyridin-2-yl)acetylene
OR53004-1G OR53004-250MG
APOSOR53004-1GEA 219 EUR
APOSOR53004-1G APOSOR53004-250MG
5-Chloro-2-ethynylpyridine
5-Chloro-2-ethynylpyridine
Fórmula: C₇H₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13189715
Número CAS: 1196153-33-9