Print…
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52992-1G OR52992-250MG
APOSOR52992-1GEA 0 EUR
APOSOR52992-1G APOSOR52992-250MG
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-chloro-4-sulphamoylbenzoate
Fórmula: C₈H₈ClNO₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD21602571
Número CAS: 1375473-97-4