Print…
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52990-1G OR52990-250MG
APOSOR52990-1GEA 203 EUR
APOSOR52990-1G APOSOR52990-250MG
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₄S
Peso Molecular: 308.149 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11131893
Número CAS: 1019384-91-8