Print…
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52989-1G OR52989-250MG
APOSOR52989-1GEA 248 EUR
APOSOR52989-1G APOSOR52989-250MG
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Bromo-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀BrNO₄S
Peso Molecular: 308.149 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06353544
Número CAS: 473477-03-1