Print…
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52988-1G OR52988-250MG
APOSOR52988-1GEA 148 EUR
APOSOR52988-1G APOSOR52988-250MG
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
4-Chloro-3-(dimethylsulphamoyl)benzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₄S
Peso Molecular: 263.698 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02675789
Número CAS: 59210-61-6