Print…
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 6-oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane-4-carboxylate 5,5-dioxide
OR52985-1G OR52985-250MG
APOSOR52985-1GEA 433 EUR
APOSOR52985-1G APOSOR52985-250MG
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
6-Oxa-5-thia-4-azaspiro[2.4]heptane 5,5-dioxide, N-BOC protected
Fórmula: C₉H₁₅NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD31925000
Número CAS: 2023006-14-4