Print…
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52976-1G OR52976-250MG OR52976-5G
APOSOR52976-1GEA 522 EUR
APOSOR52976-1G APOSOR52976-250MG APOSOR52976-5G
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
6-Methylpyridazin-4-amine hydrochloride
Fórmula: C₅H₇N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29907144
Número CAS: 1892936-61-6