Print…
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52919-1G OR52919-250MG OR52919-5G
APOSOR52919-1GEA 429 EUR
APOSOR52919-1G APOSOR52919-250MG APOSOR52919-5G
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate 95%
Methyl 2-bromo-3,5-dinitrobenzoate
Fórmula: C₈H₅BrN₂O₆
Ponto de Fusão: 106…108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD15466487
Número CAS: 36749-41-4