Print…
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52899-25G OR52899-5G
APOSOR52899-25GEA 48 EUR
APOSOR52899-25G APOSOR52899-5G
Methyl 2,4-dimethylbenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06203654
Número CAS: 23617-71-2