Print…
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5281-1G OR5281-250MG
APOSOR5281-1GEA 360 EUR
APOSOR5281-1G APOSOR5281-250MG
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene 98%
1,1-Dicyano-4-phenylbutadiene
Fórmula: C₁₂H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01578804
Número CAS: 5439-39-4