Print…
4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52779-1G OR52779-250MG
APOSOR52779-1GEA 0 EUR
APOSOR52779-1G APOSOR52779-250MG
4-Morpholinopyridin-3-amine 95%
4-Morpholinopyridin-3-amine
Fórmula: C₉H₁₃N₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10691098
Número CAS: 90648-26-3