Print…
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52769-100MG OR52769-250MG
APOSOR52769-100MGEA 464 EUR
APOSOR52769-100MG APOSOR52769-250MG
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine 95%
3-(1-Piperidyl)pyridin-2-amine
Fórmula: C₁₀H₁₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD20727598
Número CAS: 1286273-41-3