Print…
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-bromo-3-(bromomethyl)-2-iodobenzene
OR52736-1G OR52736-250MG OR52736-5G
APOSOR52736-1GEA 522 EUR
APOSOR52736-1G APOSOR52736-250MG APOSOR52736-5G
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-iodobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂I
Peso Molecular: 375.827 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18391669
Número CAS: 1261757-20-3
UN: 3261
ADR: 8 III