Print…
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-2-nitrobenzene
OR52712-1G OR52712-250MG OR52712-5G
APOSOR52712-1GEA 34.8 EUR
APOSOR52712-1G APOSOR52712-250MG APOSOR52712-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₅Br₂NO₂
Peso Molecular: 294.928 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18390264
Número CAS: 63471-25-0
UN: 3261
ADR: 8 III