Print…
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Bromo-2-nitrophenyl)methanol
OR52700-1G OR52700-250MG OR52700-5G
APOSOR52700-1GEA 289 EUR
APOSOR52700-1G APOSOR52700-250MG APOSOR52700-5G
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-2-nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆BrNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18392284
Número CAS: 1261475-45-9