Print…
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52698-1G OR52698-250MG
APOSOR52698-1GEA 140 EUR
APOSOR52698-1G APOSOR52698-250MG
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
7-Chloro-1,8-naphthyridin-2-amine
Fórmula: C₈H₆ClN₃
Ponto de Fusão: 186…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11878574
Número CAS: 15944-33-9
EINECS: 240-078-5