Print…
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52687-1G OR52687-250MG
APOSOR52687-1GEA 157 EUR
APOSOR52687-1G APOSOR52687-250MG
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate 97%
1-Methyl-1H-pyrazole-4,5-diamine sulphate
Fórmula: C₄H₈N₄·H₂SO₄
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28099330
Número CAS: 20055-01-0