Print…
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52659-1G OR52659-250MG
APOSOR52659-1GEA 986 EUR
APOSOR52659-1G APOSOR52659-250MG
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate 95%
Methyl 3-amino-5-methylisonicotinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso Molecular: 166.177 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD26518249
Número CAS: 1805106-63-1