Print…
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52602-25G OR52602-5G
APOSOR52602-25GEA 0 EUR
APOSOR52602-25G APOSOR52602-5G
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt 97%
[3-(Methacryloylamino)propyl]dimethyl(3-sulphopropyl)ammonium hydroxide inner salt
Fórmula: C₁₂H₂₄N₂O₄S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080642
Número CAS: 5205-95-8
EINECS: 226-003-9