Print…
2,5-Dihydroxypyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
OR52588-1G OR52588-5G
APOSOR52588-1GEA 0 EUR
APOSOR52588-1G APOSOR52588-5G
2,5-Dihydroxypyridine
2,5-Dihydroxypyridine
Fórmula: C₅H₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00234075
Número CAS: 5154-01-8