Print…
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52587-1G OR52587-250MG OR52587-5G
APOSOR52587-1GEA 241 EUR
APOSOR52587-1G APOSOR52587-250MG APOSOR52587-5G
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester 98%
Tetrahydropyran-3-boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₂₁BO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09997791
Número CAS: 1391850-39-7