Print…
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52572-100MG OR52572-1G OR52572-250MG
APOSOR52572-100MGEA 126 EUR
APOSOR52572-100MG APOSOR52572-1G APOSOR52572-250MG
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid, tech
5-(Triethoxysilyl)pentanoic acid
Fórmula: C₁₁H₂₄O₅Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD29067261
Número CAS: 1137665-94-1