Print…
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52567-1G OR52567-250MG
APOSOR52567-1GEA 364 EUR
APOSOR52567-1G APOSOR52567-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine 97%
1-Methyl-1H-imidazol-2-amine
Fórmula: C₄H₇N₃
Ponto de Fusão: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01646103
Número CAS: 6646-51-1