Print…
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4'-Bromo-2'-methylacetophenone
OR52566-25G OR52566-5G
APOSOR52566-25GEA 264 EUR
APOSOR52566-25G APOSOR52566-5G
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
1-(4-Bromo-2-methylphenyl)ethanone
Fórmula: C₉H₉BrO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11112126
Número CAS: 65095-33-2