Print…
N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-Cyano-4-methyl-N-phenylbenzenesulphonamide
OR52467-1G OR52467-5G
APOSOR52467-1GEA 190 EUR
APOSOR52467-1G APOSOR52467-5G
N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
N-Cyano-N-phenyl-p-toluenesulphonamide
Fórmula: C₁₄H₁₂N₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00159358
Número CAS: 55305-43-6