Print…
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52419-1G OR52419-250MG
APOSOR52419-1GEA 0 EUR
APOSOR52419-1G APOSOR52419-250MG
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Ethyl 5-bromo-1H-imidazole-4-carboxylate
Fórmula: C₆H₇BrN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10697506
Número CAS: 944906-76-7