Print…
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52403-1G OR52403-5G
APOSOR52403-1GEA 263 EUR
APOSOR52403-1G APOSOR52403-5G
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
2-Chloro-6-iodobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄ClIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18393320
Número CAS: 51738-07-9