Print…
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52397-1G OR52397-5G OR52397-25G
APOSOR52397-1GEA 96 EUR
APOSOR52397-1G APOSOR52397-5G APOSOR52397-25G
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole 97%
4-Iodo-5-methyl-1H-imidazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24396002
Número CAS: 15813-07-7