Print…
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52395-1G OR52395-5G
APOSOR52395-1GEA 65.7 EUR
APOSOR52395-1G APOSOR52395-5G
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
(1H-Pyrazol-3-yl)methanol
Fórmula: C₄H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD08436148
Número CAS: 23585-49-1