Print…
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: [4-(Bromomethyl)phenyl]methanol, (4-(Bromomethyl)phenyl)methanol
OR52377-10G OR52377-5G
APOSOR52377-10GEA 368 EUR
APOSOR52377-10G APOSOR52377-5G
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol 97%
4-(Bromomethyl)benzyl alcohol
Fórmula: C₈H₉BrO
Ponto de Fusão: 76…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD08275218
Número CAS: 71831-21-5
UN: 3261
ADR: 8,III