Print…
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52376-1G OR52376-5G
APOSOR52376-1GEA 125 EUR
APOSOR52376-1G APOSOR52376-5G
4,6-Dichloropyridin-2-ol
4,6-Dichloropyridin-2-ol
Fórmula: C₅H₃Cl₂NO
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10698616
Número CAS: 68963-75-7