Print…
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-1-methylpyridin-2(1H)-one hydrochloride
OR52375-1G OR52375-5G
APOSOR52375-1GEA 168 EUR
APOSOR52375-1G APOSOR52375-5G
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
4-Amino-1-methylpyridin-2-one hydrochloride
Fórmula: C₆H₈N₂O·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD20278328
Número CAS: 1404373-78-9