Print…
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52359-10G OR52359-1G OR52359-5G
APOSOR52359-10GEA 742 EUR
APOSOR52359-10G APOSOR52359-1G APOSOR52359-5G
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Cyclopropanecarboxylic acid anhydride
Fórmula: C₈H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12404941
Número CAS: 33993-24-7