Print…
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52278-10G OR52278-5G
APOSOR52278-10GEA 0 EUR
APOSOR52278-10G APOSOR52278-5G
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Methyl 3-hydroxyazetidine-1-carboxylate
Fórmula: C₅H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18072727
Número CAS: 118972-97-7