Print…
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Bromoisophthaloyl dichloride
OR52267-5G OR52267-1G
APOSOR52267-5GEA 188 EUR
APOSOR52267-5G APOSOR52267-1G
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride 98%
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonyl dichloride
Fórmula: C₈H₃BrCl₂O₂
Ponto de Fusão: 188…189 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD28009845
Número CAS: 57863-69-1
UN: 3261
ADR: 8,III