Print…
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52216-100MG OR52216-250MG OR52216-1G
APOSOR52216-100MGEA 84.1 EUR
APOSOR52216-100MG APOSOR52216-250MG APOSOR52216-1G
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Methyl 5-amino-3-chloropyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18258038
Número CAS: 1256825-20-3