Print…
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: [(E)-2-(Ethoxycarbonyl)ethenyl]boronic acid, pinacol ester, (E)-Ethyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acrylate, Ethyl (2E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)prop-2-enoate, Ethyl (E)-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)acrylate
OR52213-1G OR52213-5G OR52213-25G
APOSOR52213-1GEA 36.4 EUR
APOSOR52213-1G APOSOR52213-5G APOSOR52213-25G
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester 97%
[(E)-2-(Ethoxycarbonyl)vinyl]boronic acid, pinacol ester
Fórmula: C₁₁H₁₉BO₄
Peso Molecular: 226.077 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09027313
Número CAS: 1009307-13-4