Print…
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52195-1G OR52195-5G
APOSOR52195-1GEA 132 EUR
APOSOR52195-1G APOSOR52195-5G
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
5-Amino-1,3-benzoxazole hydrochloride
Fórmula: C₇H₆N₂O·ClH
Ponto de Fusão: 226…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD28954649
Número CAS: 1858249-87-2