Print…
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR5219-1G OR5219-250MG
APOSOR5219-1GEA 201 EUR
APOSOR5219-1G APOSOR5219-250MG
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride 97%
2-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)oxy]benzoyl chloride
Fórmula: C₁₂H₁₃ClO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09025870
Número CAS: 906352-68-9
UN: 3129
ADR: 4.3+8,II