Print…
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52181-1G OR52181-25G
APOSOR52181-1GEA 21.9 EUR
APOSOR52181-1G APOSOR52181-25G
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Methyl 4-bromo-3-iodobenzoate
Fórmula: C₈H₆BrIO₂
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18398802
Número CAS: 1257231-51-8