Print…
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: BnO-PEG1-CH2COOH, 2-(2-(Benzyloxy)ethoxy)acetic acid
OR52176-1G OR52176-250MG
APOSOR52176-1GEA 151 EUR
APOSOR52176-1G APOSOR52176-250MG
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
[2-(Benzyloxy)ethoxy]acetic acid
Fórmula: C₁₁H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16294180
Número CAS: 93206-09-8