Print…
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52152-1G OR52152-250MG
APOSOR52152-1GEA 351 EUR
APOSOR52152-1G APOSOR52152-250MG
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
4-Phenylpyrimidine-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 154…157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16988171
Número CAS: 74647-39-5