Print…
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5215-1G OR5215-250MG
APOSOR5215-1GEA 256 EUR
APOSOR5215-1G APOSOR5215-250MG
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
4-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)aniline trihydrochloride hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₉N₃·3ClH·H₂O
Ponto de Fusão: 238…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09026608
Número CAS: 913830-33-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III