Print…
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Methyl-2-(4-methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)benzylamine
OR5213-1G OR5213-250MG
APOSOR5213-1GEA 230 EUR
APOSOR5213-1G APOSOR5213-250MG
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine 97%
N-Methyl-2-(4-methylhomopiperazin-1-yl)benzylamine
Fórmula: C₁₄H₂₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09065003
Número CAS: 915707-57-2