Print…
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52118-100MG OR52118-500MG
APOSOR52118-100MGEA 0 EUR
APOSOR52118-100MG APOSOR52118-500MG
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
6-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₆BrClN₂
Peso Molecular: 245.504 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18073561
Número CAS: 1378947-22-8