Print…
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzo[d]imidazole
OR52093-100MG OR52093-500MG OR52093-1G
APOSOR52093-100MGEA 145 EUR
APOSOR52093-100MG APOSOR52093-500MG APOSOR52093-1G
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1-methyl-1H-benzimidazole
Fórmula: C₈H₆BrClN₂
Peso Molecular: 245.504 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168994
Número CAS: 1240610-45-0