Print…
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR52092-1G OR52092-500MG
APOSOR52092-1GEA 1320 EUR
APOSOR52092-1G APOSOR52092-500MG
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-chloro-1H-benzimidazole
Fórmula: C₇H₄BrClN₂
Peso Molecular: 231.477 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17168993
Número CAS: 1248548-54-0